Learn More
N,N,N',N'-Tetrametilbencidina, 97,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 GR
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | N,N,N',N'-Tetramethylbenzidine |
Nombre de nota | 97.5% |
% mín. CAS | 96.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Punto de fusión | 192°C to 196°C |
Color | Marrón |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.50% |
Envase | Frasco de vidrio |
Fórmula lineal | ((CH3)2NC6H4-)2 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- N,N,N',N'-Tetramethylbenzidine