Learn More
N,N,N',N'-Tetrametilbencidina, 97,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10795801 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 GR
CAS: 366-29-0 | C16H20N2 | 240.35 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 366-29-0
Fórmula molecular C16H20N2
Peso molecular (g/mol) 240.35
Número MDL MFCD00008310
Clave InChI YRNWIFYIFSBPAU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n,n',n'-tetramethylbenzidine, benzidine, n,n,n',n'-tetramethyl, 4,4'-bis n,n-dimethylamino biphenyl, n,n,n',n'-tetramethyl-p,p'-benzidine, ccris 1000, 1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, n,n,n',n'-tetramethyl, n,n,n',n'-tetramethyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, 4-4-dimethylamino phenyl phenyl dimethylamine, 1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, n4,n4,n4',n4'-tetramethyl
PubChem CID 9702
Nombre IUPAC 4-[4-(dimetilamino)fenil]-N,N-dimetilanilina
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(C=C1)N(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N,N',N'-Tetramethylbenzidine
Nombre de nota 97.5%
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 192°C to 196°C
Color Marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.50%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ((CH3)2NC6H4-)2
Cantidad 5 g
Beilstein 13, 221
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.35
Porcentaje de pureza 97.50%
Forma física Polvo fino
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • N,N,N',N'-Tetramethylbenzidine