Learn More
N-(n-Octil)-n-pentilamina, + 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11369525
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6835-13-8
Fórmula molecular C17H15ClNO4
Peso molecular (g/mol) 332.76
Número MDL MFCD03093075
Clave InChI HEFAXWHJDHPLEJ-UHFFFAOYNA-M
Sinónimo n-n-octyl-n-pentylamine, pentyloctylamine, octyl pentyl amine, n-n-octyl-n-pentylamine, 98+%
PubChem CID 20069586
SMILES CC(OC1=CC=C(C=C1)C(=O)NC1=CC=C(Cl)C=C1C)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(n-Octyl)-n-pentylamine
Índice de refracción 1.437
Cantidad 1 g
Número UN UN2735
Beilstein 7524567
Sensibilidad Air Sensitive
Nombre IUPAC 2-{4-[(4-cloro-2-metilfenil)carbamoil]fenoxi}propanoato
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.38
Porcentaje de pureza ≥98%