Learn More
n-Octil-β-D-glucopiranósido (polvo cristalino blanco), Fisher BioReagents
Código de producto. 10071693
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de polipropileno ámbar
Microtubo de polipropileno
Poly Micro Tube
El n-octil-β-D-glucopiranósido es un detergente no iónico altamente purificado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 29836-26-8
Fórmula molecular C14H28O6
Peso molecular (g/mol) 292.37
Número MDL MFCD00063288
Clave InChI HEGSGKPQLMEBJL-RKQHYHRCSA-N
PubChem CID 62852
SMILES CCCCCCCCO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Especificaciones
Absorbancia 0.3 max. at 260nm
Nombre del producto químico o material n-Octyl-β-D-Glucopyranoside
Color Blanco
Forma física Polvo/Sólido
Punto de fusión 105°C
Cantidad 1 g
Envase Microtubo de polipropileno
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥98 %
Rotación específica -28.0 to -32.0° (+ or -)
Índice Merck 15, 6857
Nombre IUPAC (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hidroximetil)-6-(octiloxi)oxano-3,4,5-triol
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.4
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • n-Octyl-beta-D-glucopyranoside