Learn More
n-Octiltrietoxisilano, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
50 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Punto de ebullición | 265°C |
Nombre del producto químico o material | n-Octyltriethoxysilane |
Punto de fusión | <-40°C |
Cantidad | 50 g |
Beilstein | 2325287 |
Temperatura de inflamación | 109°C (228°F) |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 276.49 |
Porcentaje de pureza | 95% |
Índice de refracción | 1.417 |
Sensibilidad | Moisture sensitive |