Learn More
n-Pentano, + 99 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 109-66-0 | C5H12 | 72.15 g/mol
CAS | 109-66-0 |
---|---|
Fórmula molecular | C5H12 |
Peso molecular (g/mol) | 72.15 |
Número MDL | MFCD00009498 |
Clave InChI | OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | n-pentane, pentan, skellysolve a, pentanen, pentani, amyl hydride, tetrafume, tetrakil, tetraspot, pentan polish |
PubChem CID | 8003 |
ChEBI | CHEBI:37830 |
Nombre IUPAC | pentano |
SMILES | CCCCC |
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
109-66-0 | |
72.15 | |
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N | |
8003 | |
pentano |
C5H12 | |
MFCD00009498 | |
n-pentane, pentan, skellysolve a, pentanen, pentani, amyl hydride, tetrafume, tetrakil, tetraspot, pentan polish | |
CHEBI:37830 | |
CCCCC |
Especificaciones
n-Pentane | |
Extra Dry | |
99.0 | |
100.0 | |
36.0°C | |
Authentic | |
1.358 | |
0.001% max. | |
C5H12 | |
MFCD00009498 | |
0.002% max. | |
n-pentane, pentan, skellysolve a, pentanen, pentani, amyl hydride, tetrafume, tetrakil, tetraspot, pentan polish | |
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N | |
pentano | |
8003 | |
72.15 | |
Extra seco |
-130.0°C | |
109-66-0 | |
Incolora | |
0.6260g/mL | |
−49°C | |
Líquido | |
99+% | |
0.626 | |
CH3(CH2)3CH3 | |
0.25 mPa.s (20°C) | |
15, 7228 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and most other common organic, solvents | |
CCCCC | |
72.15 | |
CHEBI:37830 | |
≥99% |
Seguridad y manipulación
GHS P Statement May be fatal if swallowed and enters airways. May cause drowsiness or dizziness. Toxic to aquatic life with long lasting effects. Highly flammable liquid and vapor. Repeated exposure may cause skin dryness or cracking.
GHS P Statement Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray. IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTRE or doctor/physician. Do NOT induce vomiting. Avoid release to the environment. Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking. Ground/Bond container and receiving equipment.
Danger
- n-Pentane
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P331-NO provocar el vómito.