Learn More
n-Pentano, +99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 109-66-0 | C5H12 | 72.15 g/mol
CAS | 109-66-0 |
---|---|
Fórmula molecular | C5H12 |
Peso molecular (g/mol) | 72.15 |
Número MDL | MFCD00009498 |
Clave InChI | OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | n-pentane, pentan, skellysolve a, pentanen, pentani, amyl hydride, tetrafume, tetrakil, tetraspot, pentan polish |
PubChem CID | 8003 |
ChEBI | CHEBI:37830 |
Nombre IUPAC | pentano |
SMILES | CCCCC |
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
109-66-0 | |
72.15 | |
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N | |
8003 | |
pentano |
C5H12 | |
MFCD00009498 | |
n-pentane, pentan, skellysolve a, pentanen, pentani, amyl hydride, tetrafume, tetrakil, tetraspot, pentan polish | |
CHEBI:37830 | |
CCCCC |
Especificaciones
n-Pentane | |
109-66-0 | |
100.0 | |
36.0°C | |
Líquido | |
99+% | |
Determinar el ensayo (GC) en lugar de aceptar el valor del certificado de análisis del proveedor | |
C5H12 | |
MFCD00009498 | |
1265 | |
01, 130 | |
15, 7228 | |
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N | |
pentano | |
8003 | |
72.15 | |
Extra puro |
-130.0°C | |
99.0 | |
0.6260g/mL | |
−49°C (120.2°F) | |
1.358 | |
0.005% max. | |
0.626 | |
CH3(CH2)3CH3 | |
Vapor Pressure: 573mbar at 20°C | |
0.25 mPa.s (20°C) | |
0.05% max. (K.F.) | |
n-pentane, pentan, skellysolve a, pentanen, pentani, amyl hydride, tetrafume, tetrakil, tetraspot, pentan polish | |
CCCCC | |
72.15 | |
CHEBI:37830 | |
≥99% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS P Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. Puede provocar somnolencia o vértigo. Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Líquido y vapores muy inflamables. La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Declaración de GHS P Evitar respirar el polvo/humo/gas/niebla/vapores/aerosol. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA o a un médico. NO inducir el vómito. Evitar su liberación al medio ambiente. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. - No fumar. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
Peligro
- n-Pentane
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P331-NO provocar el vómito.