Learn More
N-heptano, certificado AR de análisis, Fisher Chemical
C5H12, número de CAS-109-66-0, 2,5 , 36 °C, CHEBI:37830, sin designar, 72,15 g/mol, OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N, pentano, -130 °C, 9498, 72,151, frasco de vidrio ámbar, líquido, 8003, CCCCC, 573 mbar a 20 °C, 0,25 mPaS a 20 °C
CAS | 109-66-0 |
---|---|
Fórmula molecular | C5H12 |
Peso molecular (g/mol) | 72.15 |
Número MDL | MFCD00009498 |
Clave InChI | OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 8003 |
ChEBI | CHEBI:37830 |
Nombre IUPAC | pentano |
SMILES | CCCCC |
Descripción
C5H12, número de CAS-109-66-0, 2,5 , 36 °C, CHEBI:37830, sin designar, 72,15 g/mol, OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N, pentano, -130 °C, 9498, 72,151, frasco de vidrio ámbar, líquido, 8003, CCCCC, 573 mbar a 20 °C, 0,25 mPaS a 20 °C
109-66-0 | |
72.15 | |
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:37830 | |
CCCCC |
C5H12 | |
MFCD00009498 | |
8003 | |
pentano |
Especificaciones
109-66-0 | |
0.25 mPaS at 20°C | |
C5H12 | |
MFCD00009498 | |
36°C | |
CCCCC | |
72.15 | |
CHEBI:37830 |
573mbar at 20°C | |
2.5 | |
Líquido | |
-130°C | |
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N | |
pentano | |
8003 | |
72.15g/mol |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
- n-Pentane
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P331-NO provocar el vómito.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.