Learn More
Bromuro de N-fenacilpiridinio, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15770879
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
CAS 16883-69-5
Fórmula molecular C13H12BrNO
Peso molecular (g/mol) 278.15
Clave InChI PXSUMUYPXZEXDT-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 1-phenacylpyridinium bromide, 1-2-oxo-2-phenylethyl pyridin-1-ium bromide, n-phenacylpyridinium bromide, 1-phenacylpyridiniumbromide, 1-acetophenonepyridinium bromide, 1-2-oxo-2-phenylethyl pyridinium bromide, 1-2-oxo-2-phenyl-ethyl-pyridinium, bromide, phenacylpyridinium bromide, acmc-1c6a6, 1-phenacyl-pyridinium bromide
PubChem CID 2798954
Nombre IUPAC 1-fenil-2-piridin-1-io-1-iletanona; bromuro
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C[N+]2=CC=CC=C2.[Br-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Phenacylpyridinium bromide
Punto de fusión 193.0°C to 195.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (Argentometry)
Cantidad 10 g
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.15
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-Phenacylpyridinium bromide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 1-(2-Oxo-2-phenylethyl)pyridinium bromide