Learn More
N-Feniletilenodiamina, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3758670 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
50 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 ml
50 ml
CAS: 1664-40-0 | C8H12N2 | 136.2 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1664-40-0
Fórmula molecular C8H12N2
Peso molecular (g/mol) 136.2
Número MDL MFCD00008162
Clave InChI OCIDXARMXNJACB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-phenylethylenediamine, n1-phenylethane-1,2-diamine, n-2-aminoethyl aniline, 1,2-ethanediamine, n-phenyl, ethylenediamine, n-phenyl, n-phenyl-1,2-ethanediamine, benzenamine, n-2-aminoethyl, n-phenylethane-1,2-diamine, 1,2-ethanediamine, n1-phenyl, 2-aminoethyl phenylamine
PubChem CID 74270
Nombre IUPAC N'-feniletano-1,2-diamina
SMILES C1=CC=C(C=C1)NCCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Phenylethylenediamine
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo
Densidad 1.0400g/mL
Punto de ebullición 262.0°C to 264.0°C
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5NHCH2CH2NH2
Índice de refracción 1.5855 to 1.5875
Cantidad 10 mL
Beilstein 12, 543
Gravedad específica 1.04
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.2
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-Phenylethylenediamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.