Learn More
n-Propanol (libre de peróxido/secuenciación), Fisher BioReagents
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
500 ml
Descripción
El n-propanol se utiliza para extraer bromuro de etidio de muestras de ADN.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | n-Propanol |
pH | 7 |
Punto de fusión | -127°C |
Nombre de nota | Peroxide-free |
CAS | 71-23-8 |
Color | Incolora |
Acidez | 0.02% max. |
Densidad | 0.800g/cm³ |
Punto de ebullición | 97°C |
Cantidad | 500 mL |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- n-Propanol
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.