Learn More
Pinacol éster de ácido N-TIPS indol-3-borónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 476004-82-7 | C23H38BNO2Si | 399.46 g/mol
161.00€ - 630.00€
CAS 476004-82-7
Fórmula molecular C23H38BNO2Si
Peso molecular (g/mol) 399.46
Número MDL MFCD16659107
Clave InChI MXFFSQNKCJHCKO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1-triisopropylsilyl-1h-indole, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-1-triisopropylsilanyl-1h-indole, n-tips indole-3-boronic acid pinacol ester, 2-1-triisopropylsilyl-1h-indole-3-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 11395451
Nombre IUPAC tri(propan-2-il)-[3-(4,4,5,5-tetrametilo-1,3,2-dioxaborolan-2-il)indol-1-il]silano
SMILES CC(C)[Si](C(C)C)(C(C)C)N1C=C(B2OC(C)(C)C(C)(C)O2)C2=CC=CC=C12
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11996711
Ver documentos
Thermo Scientific Acros
441030010
1 g
161.00€
1 g
11906721
Ver documentos
Thermo Scientific Acros
441030050
5 g
630.00€
5 g
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
476004-82-7
399.46
MXFFSQNKCJHCKO-UHFFFAOYSA-N
11395451
CC(C)[Si](C(C)C)(C(C)C)N1C=C(B2OC(C)(C)C(C)(C)O2)C2=CC=CC=C12
C23H38BNO2Si
MFCD16659107
3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1-triisopropylsilyl-1h-indole, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-1-triisopropylsilanyl-1h-indole, n-tips indole-3-boronic acid pinacol ester, 2-1-triisopropylsilyl-1h-indole-3-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
tri(propan-2-il)-[3-(4,4,5,5-tetrametilo-1,3,2-dioxaborolan-2-il)indol-1-il]silano
Especificaciones
N-TIPS indole-3-boronic acid pinacol ester
96.0
111°C to 115°C
Auténtico
Frasco de vidrio
MFCD16659107
MXFFSQNKCJHCKO-UHFFFAOYSA-N
tri(propan-2-il)-[3-(4,4,5,5-tetrametilo-1,3,2-dioxaborolan-2-il)indol-1-il]silano
11395451
97%
476004-82-7
100.0
Rosa blanquecino a blanco
96% min. (HPLC)
C23H38BNO2Si
3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1-triisopropylsilyl-1h-indole, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-1-triisopropylsilanyl-1h-indole, n-tips indole-3-boronic acid pinacol ester, 2-1-triisopropylsilyl-1h-indole-3-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
CC(C)[Si](C(C)C)(C(C)C)N1C=C(B2OC(C)(C)C(C)(C)O2)C2=CC=CC=C12
399.46
399.46
Polvo cristalino
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
Declaración GHS P
Utilizar guantes protectores/ropa protectora/protección ocular/protección facial.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:Lavar con abundante agua y jabón.
EN CASO DE INHALACIÓN:Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
EN CASO DE
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
Nombre del producto
  • N-TIPS Indole-3-boronic acid pinacol ester
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.