Learn More
n-tricosano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11441978
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS: 638-67-5 | C23H48 | 324.637 g/mol
n-Tricosane is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El n-tricosano se utiliza como producto intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente bien sellado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 638-67-5
Fórmula molecular C23H48
Peso molecular (g/mol) 324.637
Número MDL MFCD00009350
Clave InChI FIGVVZUWCLSUEI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-tricosane, tricosan, docosane, methyl, unii-t166b8r1vc, ch3-ch2 21-ch3, tricosane, analytical standard, tricosane, tricosane standardmaterialforgc, unii-j3n6x3yk96 component
PubChem CID 12534
ChEBI CHEBI:32934
Nombre IUPAC tricosano
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Tricosane
Punto de fusión 47°C to 50°C
Densidad 0.7969
Punto de ebullición 199°C to 200°C (3 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.4468
Cantidad 25 g
Beilstein 1756000
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 324.64
Porcentaje de pureza 99%