Learn More
N-(trimetilsilil)dietilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11403667
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
CAS: 996-50-9 | C7H19NSi | 145.32 g/mol
It is used to derivative polar organic compounds. N,N-Diethyl(trimethylsilyl)amine is a chemical reagent with wide application in organic chemistry and used in stereo specific addition reactions as well as in SN2 nucleophilic substitutions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza para compuestos orgánicos polares derivados. La N,N-dietil(trimetilsilil)amina es un reactivo químico con amplia aplicación en química orgánica y se utiliza en reacciones de adición específicas estéreo, así como en sustituciones nucleofílicas SN2.
Solubilidad
Hidroliza en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar lejos de agentes oxidantes, agua/humedad. Almacenar en gas inerte. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 996-50-9
Fórmula molecular C7H19NSi
Peso molecular (g/mol) 145.32
Número MDL MFCD00009040
Clave InChI JOOMLFKONHCLCJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n-diethyl-1,1,1-trimethylsilylamine, trimethylsilyldiethylamine, diethylaminotrimethylsilane, n,n-diethyltrimethylsilylamine, n,n-diethyl-1,1,1-trimethylsilanamine, n,n-diethylaminotrimethylsilane, diethyl trimethylsilyl amine, n-trimethylsilyldiethylamine, diethylamino trimethylsilane, n-trimethylsilyl diethylamine
PubChem CID 70454
ChEBI CHEBI:85070
Nombre IUPAC N-etil-N-trimetilsililetanamina
SMILES CCN(CC)[Si](C)(C)C
Especificaciones
Punto de ebullición 125°C to 126°C
Nombre del producto químico o material N-(Trimethylsilyl)diethylamine
Punto de fusión -10°C
Cantidad 100 g
Número UN UN2733
Beilstein 635718
Temperatura de inflamación 10°C (50°F)
Información de solubilidad Hydrolyzes in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.32
Porcentaje de pureza 98%
Olor Amine-like
Índice de refracción 1.411
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 0.76