Learn More
N1-Metil-4-(trifluorometoxi)anilina, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | N1-methyl-4-(trifluoromethoxy)aniline |
% mín. CAS | 95.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% |
Fórmula lineal | CF3OC6H4NHCH3 |
Cantidad | 25 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 191.15 |
Porcentaje de pureza | 95% |