Learn More
Macherey-Nagel™ Tapones de aluminio N20
Selle viales de forma segura con una amplia variedad de tapones a presión. Los tapones de aluminio Macherey-Nagel™ N20 se suministran conn una amplia variedad de tipos de tapón y materiales de septo.
21.22€ - 59.70€
Especificaciones
Cantidad 100/Paq.
Ver más especificaciones
Productos 9
Código de producto Marca Color Septo Color (sello) Tipo Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Color Septo Color (sello) Tipo Precio Cantidad y disponibilidad  
10528271
Ver documentos
Macherey-Nagel™
70233
Dorado Butilo gris oscuro/PTFE gris* Dark Gray/Gray Tapón de rosca rasgable central
59.70€
paquete de 100
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
10072771
Ver documentos
Macherey-Nagel™
70236
Plata Tapón de butilo de color gris sin montar (partes separadas) Gray Tapón de rosca rasgable central Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
10423001
Ver documentos
Macherey-Nagel™
70235
Plata butil gris oscuro/PTFE ya montado Dark Gray Tapón para encapsular rasgable completo
58.45€
paquete de 100
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
10271161
Ver documentos
Macherey-Nagel™
70234
Plata Butilo gris oscuro/PTFE gris (solo laminado central, habitualmente denominado Pharma-Fix) Dark Gray/Gray Tapón para encapsular
58.45€
paquete de 100
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
12480360
Ver documentos
Macherey-Nagel™
70238
Plata Tapón de butilo de color gris sin montar (partes separadas) Gray Complete Tear-off Crimp Cap Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
12470360
Ver documentos
Macherey-Nagel™
70237
Plata Tapón de butilo de color gris sin montar (partes separadas) Gray Tapón para encapsular Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
10356651
Ver documentos
Macherey-Nagel™
70234.9
Plata Septum moldeado butilo /PTFE gris Gray Tapón para encapsular
49.20€
paquete de 100
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
12715242
Ver documentos
Macherey-Nagel™
702094
Plata silicona blanca/PTFE beige White/Beige Tapón para encapsular
50.25€
cada uno
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
10246283
Ver documentos
Macherey-Nagel™
70234.8
Plata Butilo gris oscuro/PTFE gris (solo laminado central, habitualmente denominado Pharma-Fix) Gray Tapón para encapsular de liberación de presión
54.35€
paquete de 100
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
    • Center tear off caps and complete tear off caps N 20
    • Bi-metal crimp caps and magnetic crimp caps N 20
    • for use on autosamplers with magnetic transportation system –
    • Crimping of the bi-metal crimp caps is more convenient.
    • All closures mentioned above are available with silicone / PTFE septa as well as with butyl / PTFE septa in different versions.
    • Applications above 120 °C require silicone / PTFE septa.
    • Individual septa, stoppers as well as PE caps N 20 are also available.
    • Manual and electronic crimping tools N 20 complete this product range
Especificaciones
Especificaciones
100/Paq.