Learn More
Macherey-Nagel™ Tapones de rosca N24
Marca: Macherey-Nagel™ 702059
58.55 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Blanco | |
Silicona blanca/PTFE beige | |
3,2 mm |
Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona | |
Análisis ambiental | |
N24 |