Learn More
Porcelaines Avignon™ Cesta rectangular de porcelana Nacelle
Añada la cesta de porcelana rectangular Porcelaines Avignon™ Nacelle a su instrumental de vidrio de laboratorio de porcelana para mejorar la eficacia y la eficiencia al calentar y enfriar mezclas.
63.00€ - 79.35€
Especificaciones
Material Porcelana
Temperatura máxima 1200 °C
Altura (métrico) 12mm
Product Type Cestas de porcelana rectangulares
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
11718493
Ver documentos
Porcelaines Avignon™
11803
16mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11728493
Ver documentos
Porcelaines Avignon™
11804
25 ml Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
  • Temperatura máxima: 1200 °C
  • Forma rectangular
  • Porcelana
  • Estilo de cesta
Especificaciones
Especificaciones
Porcelana
1200 °C
12mm
Cestas de porcelana rectangulares