Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ 65 Braided Platinum-Cured Silicone Tubing
Utilice estos tubos duraderos de silicona para una gran variedad de aplicaciones de transferencia y de bombeo, incluidas aplicaciones farmacéuticas, de laboratorio, fabricación de bioprocesos y alimentos y bebidas.
Marca: Thermo Scientific™ 8061-3190
1852.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Utilice los tubos trenzados de silicona curada con platino 65 Thermo Scientific™ Nalgene™ para una gran variedad de aplicaciones de transferencia y de bombeo, incluidas aplicaciones farmacéuticas, de laboratorio, fabricación de bioprocesos y alimentos y bebidas. Estos tubos duraderos de alta pureza incorporan poliéster entretejido trenzado para una mayor presión y resistencia ante acodaduras.
Ofrecen una superficie de baja adherencia que minimiza la absorción de proteínas y productos alimenticios.- No contienen plastificantes ni peróxidos de ftalatos que puedan fundirse en el líquido transportado
- Insípidos, inodoros, no citotóxicos, apirógenos y no hemolíticos
- Esterilizables en autoclave; también se pueden esterilizar mediante radiación gamma, óxido de etileno (EtO) y procedimientos químicos
- Dureza de durómetro: Shore A, 65
Información para pedidos:
En cajas de 7,6 m (25 ′) con doble envase
Especificaciones
Cumplen los requisitos de la FDA, la USDA y de la clase VI de la 24ª edición de la Farmacopea Estadounidense para materiales de plástico; y los estándares sanitarios 3A | |
1,9 cm (1 x 2 pulg) | |
Silicona curada con platino | |
25 ft | |
1,9 cm (3 x 64 pulg) | |
1 tube, 25-ft. long | |
65 (Shore A) | |
63 psig a 320 °C (160 °F) | |
de 232 °C |
Esterilizable en autoclave | |
12,7 mm | |
1,9 cm (13 x 16 pulg), 20,64 mm | |
7,6 m | |
3,97 mm | |
Translúcido | |
Radio de curvatura de 4xDE | |
450 °F | |
Tubos trenzados flexibles |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.