Learn More
Thermo Scientific™ Mamparas protectoras de radiación beta de sobremesa Nalgene™
Proteja a los trabajadores del laboratorio con estos protectores antirradiación de sobremesa, diseñados específicamente para su uso durante procedimientos que requieren la manipulación de isótopos emisores de radiación beta.
280.00€ - 435.00€
Especificaciones
Descripción | Mampara protectora de radiación beta con parte superior en ángulo |
---|---|
Material | Acrílico |
Fondo interior (imperial) | 12 pulg |
Fondo interior (métrico) | 30 cm |
Grosor (imperial) | 0,37 in |
Alertas:
ADVERTENCIA Nunca deben guardarse residuos radioactivos en la mesa de trabajo durante periodos prolongados; es preciso desecharlos adecuadamente. El correcto manejo y almacenamiento de los isotopos minimizará la exposición a la radiación. Para consultar la normativa relacionada con la exposición, consulte la United States Nuclear Regulatory Commission Rules and Regulations, Título 10, Capítulo 1, Parte 20.
Código de producto | Marca | Fondo interior (métrico) | Anchura (métrico) interior | Altura (métrico) interior | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Fondo interior (métrico) | Anchura (métrico) interior | Altura (métrico) interior | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10352611
![]() |
Thermo Scientific™
6700-1812 |
30 cm | 30 cm | 46 cm |
280.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 10-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
10119840
![]() |
Thermo Scientific™
6700-2418 |
30 cm | 46 cm | 61 cm |
435.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 25-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
Descripción
Las mamparas protectoras de radiación beta de sobremesa Thermo Scientific™ Nalgene™ están disponibles en dos modelos autónomos.
Detienen isotopos radioactivos de emisión beta como 32P y 35.
- Transparentes, 0,375in. (0,95 cm) de espesor.
- Autónomos y estables; incluso al recibir golpes.
- Detienen isotopos radioactivos de emisión beta como 32P y 35
- La mampara curvada en la parte superior ofrece una visibilidad de la superficie de trabajo y una protección al usuario excelentes. Protege la mesa del laboratorio de zonas calientes.
- Base de 12Base de 12 in. (30 cms) de fondo
- La mampara en U es el telón de fondo perfecto para las mamparas protectoras con la parte superior curvada. También puede utilizarse como protector beta autónomo o como contenedor de residuos.
Etiquetas de radiación
Especificaciones
Mampara protectora de radiación beta con parte superior en ángulo | |
12 pulg | |
0,37 in | |
Ambas mamparas cumplen la norma OSHA 29CFR Parte 1910.1030 para su uso como protección contra patógenos de transmisión hemática. |
Acrílico | |
30 cm | |
9mm |