Learn More
Thermo Scientific™ Frasco de PC Biotainer™ para medios de cultivo con certificación de limpieza óptima Nalgene™
Código de producto. 16450631
5 l, Cuadrada
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
20 ml
1 l
2 l
5 l
10 l
Forma:
Cuadrada
Forma redonda
Thermo Scientific™ Nalgene™ PC Platinum Certified Clean™ Biotainer™ Bottles are certified and lot-to-lot tested to contain less than 1/3 the particulates allowable according to USP <788> to limit potential particulate contamination.
Products are washed with USP Water for Injection and handled post-washing in Class 5 clean rooms with Class 4 packaging/inspection hoods to produce these very low particulate products. Certified and lot-to-lot tested to contain less than 1/3 the particulates allowable according to USP <788> to limit potential particulate contamination. Sterile, ready-to-use products with a Sterility Assurance Level of 10-6 inside the container/closure, including two heat-sealed sterile barriers to protect product prior to use.
  • Reduzca el riesgo de contaminación cruzada y elimine los costes de limpieza, esterilización y validaciones asociadas.
  • Construidos con PC duradero y translúcido que garantiza la integridad de la muestra
  • Diseñado específicamente para fabricantes farmacéuticos y biológicos
  • Los tapones están revestidos con silicona para garantía a prueba de fugas
  • Compatibilidad con una amplia documentación de validación
  • Excelente para aplicaciones de congelación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 5 l
Capacidad (imperial) 169 oz
Color Transparente
Diámetro interior del cuello (métrico) 48 mm
Para utilizar con (aplicación) Media/Buffer Preparation ​, Media/Buffer Storage, Sampling, Storage, Transportation ​, Validation Testing, Drug Substance, Drug Product
Altura con tapón (métrico) 299 mm
Material Policarbonato
N.º por caja 6/Cs.
Esterilidad Estéril
Intervalo de temperatura (métrico) -100°C to 100°C
Peso (imperial) 8,6 lb
Color del tapón Blanco
Niveles bajos de partículas <1/3 USP <788> (Ultralow particulate)
Certificaciones/conformidad < 1/3 partículas permitidas de acuerdo con la norma USP <778>
Closure Included Sí
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Boca Estrecha
Forma Cuadrada
Altura (métrico) 299 mm
Tipo de producto Media Bottle
Anchura (imperial) 14,3 in
Revestimiento del tapón Silicona
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 48 mm
Diámetro (métrico) 166 mm
Título del producto
Thermo Scientific™ Frasco de PC Biotainer™ para medios de cultivo con certificación de limpieza óptima Nalgene™ >