Learn More
Thermo Scientific™ Frasco certificado de boca ancha Nalgene™ de HDPE con tapón roscado de polipropileno
Utilícelo para la recogida de agua y otras muestras líquidas medioambientales, especialmente para proyectos críticos en los que la contención y el transporte de muestras tienen una gran importancia.
172.00€ - 249.00€
Especificaciones
Parámetros de certificación | Parámetros de calidad de agua y metales, Diquot/Paraquot |
---|---|
Color | Natural |
Descripción | Frasco de HDPE de boca estrecha Nalgene |
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Tapones de repuesto | ND |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tamaño del tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tamaño del tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15469194
![]() |
Thermo Scientific™
N319-0500 |
500 ml | 28 mm |
249.00€
paquete de 48 |
Fecha estimada de envoi: 07-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15409204
![]() |
Thermo Scientific™
N319-1000 |
1000 ml | 38-430 mm |
172.00€
paquete de 24 |
Fecha estimada de envoi: 23-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
Use for water and other environmental liquid sample collections, especially for critical projects where sample containment and transport is of elevated concern. The icon of quality, Thermo Scientific™ Nalgene™ containers are guaranteed to be leakproof† and break resistant. Durable construction withstands the rigors of field operations. Nalgene Certified Narrow-Mouth HDPE Bottles are Certified to meet EPA Performance Based Specifications for trace metal and water quality parameter analyses.
- Recipiente de HDPE con tapón de polipropileno a prueba de fugas
- Garantía antifugas
- Certificados para cumplir las especificaciones de rendimiento de la EPA para los análisis de trazas metálicas y de los parámetros de calidad del agua
- Tapones ensamblados en los recipientes
- Boca estrecha para vertido de precisión
- Recomendado para recoger muestras de agua y otros líquidos de baja viscosidad
Incluye:
Los recipientes certificados se suministran con las siguientes características:
- Certificados para cumplir o superar los estándares de rendimiento de la EPA para metales y parámetros de calidad del agua.
- Certificado de análisis (CofA) incluido en el envase junto con un código de barras con el número de lote para facilitar la trazabilidad.
- Cada recipiente cuenta con un código de barras con número de lote exclusivo, así como un número de recipiente único.
- Se incluyen etiquetas de análisis por separado para uso opcional.
- Caja sellada con cinta de seguridad que permite comprobar los signos de manipulación.
Nota:
†El término «a prueba de fugas» se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.“« Nota: estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y cierres Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus cierres Nalgene a presión y temperatura ambiente.
Especificaciones
Parámetros de calidad de agua y metales, Diquot/Paraquot | |
Frasco de HDPE de boca estrecha Nalgene | |
ND | |
Translúcido | |
Blanco | |
Los recipientes certificados cumplen o superan los estándares de rendimiento de la EPA para el análisis de metales, cianuro y fluoruro; se fabrican con un sistema de gestión de calidad certificada ISO. | |
Polipropileno |
Natural | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
No estéril | |
Parámetros de calidad de agua y metales | |
contenedores | |
Tapón |