Learn More
Thermo Scientific™ Vasos de precipitados Griffin de perfil bajo de PFA Nalgene™
Admite temperaturas de -270° a +250 ºC con los vasos de precipitados Griffin de perfil bajo de PFA Thermo Scientific™ Nalgene™ robustos y resistentes, ideales para un uso continuado en laboratorio.
Marca: Thermo Scientific™ 1510-0100
49.66 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Alertas:
No aptos para uso en placas calientes.
Descripción
Admite temperaturas de - 270° a + 250 °C con los vasos de precipitados Griffin de perfil bajo de perfluoroalcoxi (PFA) Thermo Scientific™ Nalgene™ robustos y resistentes. Moldeados de resina de perfluoroalcoxi resistente a productos químicos y con un diseño de pared gruesa, estos vasos de precipitados son ideales para un uso continuado en laboratorio.
- El diseño de boquilla única sin goteo para un control de vertido de precisión
- Alta resistencia a la mayoría de sustancias químicas, incluidos los ácidos sulfúricos, nítricos, crómicos y fosfóricos más fuertes; el contenido no se contaminará con sustancias lixiviables
- Esterilizables en autoclave/PFA.
- No aptos para uso en placas calientes.
Especificaciones
Translúcido natural | |
100 ml | |
Vaso de precipitados | |
No | |
Sin graduaciones |
Vaso de precipitados Griffin de PFA de perfil bajo de 100 ml | |
PFA | |
Esterilizable en autoclave | |
No | |
Griffin de perfil bajo |