Learn More
Thermo Scientific™ Abrazadera de acero inoxidable de alta resistencia Nalgene™
Garantice conexiones de fluidos a prueba de fugas con las pinzas de acero inoxidable de alta resistencia Thermo Scientific™ Nalgene™ para el uso con las garrafas sanitarias Nalgene.
Marca:  Thermo Scientific™ 2685-0300
69.90 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Código de producto. 10244591
  • 71.65€ / cada uno
Solo quedan null
En stock
Descripción
Garantice conexiones de fluidos a prueba de fugas† con las pinzas de acero inoxidable de alta resistencia esterilizables en autoclave Thermo Scientific™ Nalgene™. Estas sólidas pinzas de carga por resorte se utilizan con las garrafas sanitarias Nalgene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
1 unidad
Acero inoxidable
3 in (76mm)
7,6 cm
Pinzas
Garrafón sanitario Nalgene
3 in
Certificados
Promociones
Promociones
Periodo de garantía limitado:
este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:
cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración. Thermo Scientific Nalgene asigna el término a prueba de fugas a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.