Learn More
Thermo Scientific™ Frascos cuentagotas de polietileno de baja densidad (LDPE) Nalgene™ con tapón
Utilice una mano para manejar fácilmente este frascos cuentagotas de LDPE translúcido con tapón.
32.70€ - 64.63€
Especificaciones
Color | Translúcido |
---|---|
Material | LDPE |
Closure Included | Sí |
Graduated | No |
Forma | Forma redonda |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tamaño del tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tamaño del tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10004850
![]() |
Thermo Scientific™
2411-0015 |
15 ml | 20 mm |
32.70€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10126640
![]() |
Thermo Scientific™
2411-0030 |
30 ml | 20 mm |
44.40€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10400051
![]() |
Thermo Scientific™
2411-0060 |
60 ml | 20 mm |
52.55€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envoi: 21-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10743481
![]() |
Thermo Scientific™
2411-0125 |
125 ml | 24 mm |
64.63€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10677131
![]() |
Thermo Scientific™
2411-0250 |
250 ml | 24 mm |
40.85€
paquete de 6 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Utilice una mano para manejar fácilmente los frascos cuentagotas de LDPE transparentes Thermo Scientific™ Nalgene™. Los frascos cuentan con tapones de boquilla atados que encajan de forma segura en su lugar y no se rompen cuando se aprietan los frascos. Estos frascos de polietileno de baja densidad son químicamente compatibles con la mayoría de ácidos, bases y alcoholes. Visualice los niveles de líquido con facilidad a través de la pared translúcida.
- El frasco dispensa gota a gota para ofrecer una administración fiable.
- El tapón de polipropileno para boquilla unido al frasco permanece en su sitio aunque se apriete el frasco — no se derrama líquido de forma accidental.
- Se maneja con una mano de forma cómoda y deja libre la otra mano.
Para el tapón de repuesto que encaja en tamaños de 15,30 y 60 ml, solicite el n.º de cat. 712411-1030
Para el tapón de repuesto que encaja en tamaños de 125 y 250 ml, solicite el n.º de cat. 712411-1125
Especificaciones
Translúcido | |
Sí | |
Forma redonda | |
Tapón con boquilla |
LDPE | |
No | |
Frasco cuentagotas | |
Sí |
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.