Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE, Wide-Mouth Carboy with Handle
Para su uso con: Almacene y transporte sólidos, polvos y líquidos; material del tapón: Polipropileno; color: Natural
68.40€ - 109.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
---|---|
Material del cierre | Polipropileno |
Tamaño del tapón | De 100 a 415 mm |
Color | Natural |
Para utilizar con (aplicación) | Almacenar y transportar sólidos, polvos y líquidos, Media/Buffer Storage, Storage, Transportation |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10261501
|
Thermo Scientific™
2234-0020 |
10 l |
68.40€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10443491
|
Thermo Scientific™
2234-0030 |
15 l |
86.15€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10667521
|
Thermo Scientific™
2234-0050 |
20 l |
109.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
Store and transport solids and powders with the Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-Mouth LDPE Carboys with Handles. Convenient large opening promotes ease of cleaning and dispensing and can accommodate overhead mixers while its wide-shoulder handles enable easy carrying and pouring, even with gloved hands. Carboy includes leakproof white polypropylene (PP) 100 mm screw closures.
Bombona cuello ancho φ 100mm• Para los polvos y líquidos
• Graduada en litro y galón
• Tapón atornillando estanque de polipropileno PP
• Asas de transporte.
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
De 100 a 415 mm | |
Almacenar y transportar sólidos, polvos y líquidos, Media/Buffer Storage, Storage, Transportation | |
1 Ea. | |
Estéril |
Polipropileno | |
Natural | |
LDPE | |
Garrafa con asa |
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100 mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2 psig for 2 minutes, and no water escapes. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100 mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.