Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de boca estrecha Nalgene™ fabricados con Teflon™ FEP con tapón
Lleve a cabo análisis de trazas metálicas, trabajo y aplicaciones a altas y bajas temperaturas que impliquen disolventes orgánicos o limpieza rigurosa.
Marca: Thermo Scientific™ 1600-0016
511.77 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24323" para aplicar la oferta.
Beschrijving
Lleve a cabo análisis de trazas metálicas, trabajo y aplicaciones a altas y bajas temperaturas que impliquen disolventes orgánicos o limpieza rigurosa con los frascos de FEP Teflon de boca estrecha con tapón Thermo Scientific™ Nalgene™.
- Esterilizables en autoclave y transparentes
- Resistentes a productos químicos y a la corrosión
- Resiste temperaturas de -105° a +150 °C (de -157° a +302 °F)
- A prueba de fugas† Se incluyen tapones de rosca de ETFE
Nota:
Antes de esterilizar en autoclave, desenrosque completamente o quite los tapones. † Thermo Scientific Nalgene asigna el término “a prueba de fugas” a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
Specificatie
500 ml | |
Natural, translúcido | |
20 mm | |
Fluroetileno-propileno (FEP) Teflon™ | |
1 unidad | |
-100°C to 260°C | |
28 mm | |
Sí | |
Estrecha | |
166 mm | |
6,53 in | |
28 mm | |
Tapón de rosca |
16 oz | |
Frasco de boca estrecha | |
Storage, Transportation | |
4/Cs. | |
No estéril | |
Natural | |
CCD 077; SW-CDC-001501; EN-8-1007-22-0912 | |
Esterilizable en autoclave | |
Forma redonda | |
Frasco de boca estrecha | |
ETFE | |
73 mm | |
No |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.