Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de envasado de boca estrecha de HDPE con tapón Nalgene™ Bandejas estériles envueltas al vacío
Minimice la contaminación biológica y por partículas con estos frascos de envasado estériles, fabricados en un entorno controlado y con resistencia química.
135.00€ - 762.32€
Especificaciones
Color | Natural translúcido |
---|---|
Descripción | Frascos de envasado de boca estrecha |
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Esterilidad | Estéril |
Color del tapón | Blanco |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tamaño del tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tamaño del tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10304103
![]() |
Thermo Scientific™
342089-0001 |
30 ml | 20-415 mm |
762.32€
paquete de 864 |
Fecha estimada de envoi: 25-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10621294
![]() |
Thermo Scientific™
342089-0002 |
60 ml | 20-415 mm |
541.00€
paquete de 540 |
Fecha estimada de envoi: 28-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10190173
![]() |
Thermo Scientific™
342089-0004 |
125 ml | 24-415 mm |
309.00€
paquete de 240 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10474743
![]() |
Thermo Scientific™
342089-0008 |
250 ml | 24-415 mm |
320.00€
paquete de 180 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10262903
![]() |
Thermo Scientific™
342089-0016 |
500 ml | 28-415 mm |
309.00€
paquete de 120 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10465123
![]() |
Thermo Scientific™
342089-0032 |
1000 ml | 38-430 mm |
135.00€
paquete de 24 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
Minimice la contaminación biológica y por partículas con los frascos de envasado de boca estrecha de HDPE con tapón Thermo Scientific™ Nalgene™. Con una construcción duradera y con una boca estrecha para facilitar el vertido, estos frascos de polietileno de alta densidad están fabricadas en un entorno controlado, ofrecen una excelente resistencia química y están esterilizados hasta el nivel de seguridad de esterilización (SAL) de 10-6.
Características:- Las bandejas envueltas al vacío se embalan en envases de cartón dentro de bolsas dobles
- Frascos de polietileno de alta densidad naturales con tapones de polipropileno blanco
- A prueba de fugas†
Información para pedidos:
Los frascos se embalan en bandejas envueltas al vacío con los tapones montados.
Especificaciones
Natural translúcido | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
Blanco | |
Certificación: Estéril (SAL 10-6), ARNasa, ADNasa, ADNh y apirógenos. Fabricados conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2016. Los tapones y frascos cumplen los requisitos de 21CFR177.1520 en relación con aplicaciones de bebidas y alimentación, clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP). | |
Estrecha | |
Estéril | |
Polipropileno |
Frascos de envasado de boca estrecha | |
Estéril | |
Sí | |
Sí | |
Forma redonda | |
Frasco de envasado de boca estrecha | |
Tapón de rosca |
† Thermo Scientific Nalgene asigna el término a prueba de fugas a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos.Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos.Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos.Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.