Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Narrow-Mouth Bottles Made of Teflon™ PFA with Closure
Obtenga una excelente resistencia a temperaturas extremas, a productos químicos y a la corrosión con los frascos de boca estrecha, que se encuentran entre los recipientes disponibles más resistentes a productos químicos y a la corrosión.
Marca: Thermo Scientific™ 1630-0004
532.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Obtenga una excelente resistencia a temperaturas extremas, a productos químicos y a la corrosión con los frascos de PFA Teflon™ de boca estrecha Thermo Scientific™ Nalgene™ con tapón, que se encuentran entre los recipientes disponibles más resistentes a productos químicos y a la corrosión.
- Resiste temperaturas de -270° a +250 °C (de -454° a +482 °F)
- Inertes a prácticamente todos los productos químicos salvo los metales alcalinos fundidos, el flúor a temperaturas elevadas y los compuestos halogenados complejos a temperaturas y presiones elevadas
- Embalados individualmente
- Esterilizable en autoclave
- Tapón de PFA a prueba de fugas†
Incluye:
tapones de rosca de PFA sin revestimiento y a prueba de fugas.
Nota:
antes de esterilizar en autoclave, desenrosque completamente o quite los tapones.
Especificaciones
125 ml | |
Natural translúcido | |
24 mm | |
PFA Teflon™ | |
1 unidad | |
-100°C to 260°C | |
38mm | |
Esterilizable en autoclave | |
Estrecha | |
127 mm | |
5 in | |
ETFE | |
46 mm | |
No |
4 oz | |
Frasco de boca estrecha | |
Storage, Transportation | |
6/Cs. | |
No estéril | |
Natural | |
Sí | |
No | |
Forma redonda | |
Frasco de boca estrecha | |
Sin revestimiento | |
38-430 mm | |
Tapón de rosca |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y cierres Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus cierres Nalgene a presión y temperatura ambiente.