Learn More
Thermo Scientific™ Frascos para envasado de boca estrecha Nalgene™; HDPE de ámbar translúcido con tapones de PP de ámbar opaco, embalaje a granel
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10553955
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 ml
500 ml
Tamaño del tapón:
24-415 mm
28-415 mm
Almacene, envíe y embale líquidos sensibles a la luz de forma segura con estos frascos de boca estrecha translúcidos color ámbar, con una construcción robusta y tapones de PP ámbar.
Los frascos para envasado de boca estrecha de HDPE ámbar translúcido Thermo Scientific™ Nalgene son robustos para poder cumplir con su función de envasado y se venden con tapones de polipropileno ámbar.
Los frascos para envasado de boca estrecha de color ámbar translúcido están diseñados para almacenar, transportar y envasar líquidos fotosensibles.
Características:
  • Excelente resistencia química y a los impactos
  • Incluyen tapones de polipropileno de color ámbar opaco
  • Los frascos ámbar translúcidos proporcionan resistencia a la luz con la posibilidad de ver el nivel del líquido en el interior.
Información sobre pedidos:
Los frascos y los tapones se embalan en bolsas de polietileno independientes en la misma caja de cartón.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 4 oz, 125 ml
Capacidad (métrico) 125 ml
Capacidad (imperial) 4 oz
Color Ámbar translúcido
Descripción Frascos de envasado de boca estrecha
Diámetro interior del cuello (métrico) 18 mm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
N.º por caja 500
N.° por paquete 500
Color del tapón Ámbar opaco
Acabado del cuello 24 mm
Certificaciones/conformidad Fabricados conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2016. Los tapones y frascos para diagnóstico cumplen los requisitos de 21CFR177.1520 en relación con aplicaciones de bebidas y alimentación, clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP). El producto cumple los requisitos para recipientes resistentes a la luz de la última edición de las normas USP.
Closure Included Sí
Graduated No
Boca Estrecha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 101 mm
Tipo de producto Frasco de boca estrecha
Anchura (imperial) 1,99 in
Altura (imperial) 3,97 in
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 24-415 mm
Diámetro (métrico) 50 mm
Tipo de tapón Rosca (embalaje a granel, sin montar)
Dispensación a través del tapón No
Mostrar más Mostrar menos
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2psig for 2 minutes, and no water escapes;. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.