Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de policarbonato certificado Nalgene™ para validación de limpieza
Frascos de PC para validación con certificación de limpieza Thermo Scientific™ Nalgene™ para almacenamiento de muestras farmacéuticas de alto valor
2910.00€ - 6330.00€
Especificaciones
Color | Transparente |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento y transporte de líquidos |
Material | Policarbonato |
Esterilidad | Estéril |
Certificaciones/conformidad | USP 788 |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16450601
|
Thermo Scientific™
383500-05 |
5 ml |
6330.00€
paquete de 416 |
Fecha estimada de envoi: 07-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
16460601
|
Thermo Scientific™
383500-20 |
20 ml |
2910.00€
paquete de 504 |
Fecha estimada de envoi: 19-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Perfecto para el almacenamiento de muestras de lotes de controles de calidad de fármacos de alto valor
- Las botellas de pequeño volumen están moldeadas en los mismos materiales que los recipientes de mayor tamaño, con lo que requieren un menor volumen de reactivos caros para realizar las pruebas de validación.
- Validado según USP 788
- Resistente a impactos
- < 5 UE/mL, endotoxinas
Especificaciones
Transparente | |
Policarbonato | |
USP 788 | |
Frasco para validación |
Almacenamiento y transporte de líquidos | |
Estéril | |
No esterilizable en autoclave | |
20 mm |