Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de PETG Nalgene™ Biotainer™
Elimine los costes de limpieza, esterilización y validaciones relacionadas en comparación con los frascos diseñados para ser reutilizados.
25.18€ - 646.00€
Especificaciones
Color Transparente
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento prolongado, Media/Buffer Storage, Sampling, Storage, Transportation ​
Material PETG
Esterilidad Estéril
Intervalo de temperatura (métrico) -70°C to 70°C
Ver más especificaciones
Products 9
Product Code Brand Capacidad (métrico) Tipo de producto Cantidad Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Capacidad (métrico) Tipo de producto Cantidad Price Quantity & Availability  
11319694
View Documents
Thermo Scientific™
3025-42
125 ml Frasco cuadrado Pack de 5, caja de 70 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A View alternative products
Save Up to 
»
10791310
View Documents Promotion Details
Thermo Scientific™
3005-42
500 ml Frasco cuadrado Pack de 5, caja de 70
610.00€
paquete de 70
View alternative products
Save Up to 
»
Only null left
En stock
Add to basket
10237747
View Documents
Thermo Scientific™
3005-70
500 ml Frasco cuadrado Pack de 70, caja de 70
480.00€
paquete de 70
View alternative products
Save Up to 
»
Only null left
Fecha estimada de envoi: 18-08-2025
Add to basket
12059987
View Documents Promotion Details
Thermo Scientific™
3110-42
1 l Frasco cuadrado Pack de 5, caja de 35
646.00€
paquete de 35
View alternative products
Save Up to 
»
Only null left
En stock
Add to basket
10329587
View Documents Promotion Details
Thermo Scientific™
3110-35
1 l Frasco cuadrado Pack de 35, caja de 35
446.00€
paquete de 35
View alternative products
Save Up to 
»
Only null left
En stock
Edge
Add to basket
10524408
View Documents Promotion Details
Thermo Scientific™
3230-42
2 L Frasco cuadrado Paquete de 5, caja de 20
401.00€
paquete de 20
View alternative products
Save Up to 
»
Only null left
En stock
Edge
Add to basket
10297887
View Documents Promotion Details
Thermo Scientific™
3230-20
2 l Frasco cuadrado Pack de 20, caja de 20 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A View alternative products
Save Up to 
»
10440568
View Documents Promotion Details
Thermo Scientific™
3415-42
5 l Frasco cuadrado Pack de 6, caja de 6
465.00€
paquete de 6
View alternative products
Save Up to 
»
Only null left
En stock
Edge
Add to basket
10553298
View Documents Promotion Details
Thermo Scientific™
3415-16
5 l Frasco cuadrado con mango Pack de 6, caja de 6
391.00€
paquete de 6
View alternative products
Save Up to 
»
Only null left
En stock
Edge
Add to basket
Description
Description
Elimine los costes de limpieza, esterilización y validaciones relacionadas en comparación con los frascos diseñados para ser reutilizados con los frascos de PETG Thermo Scientific™ Nalgene™ InVitro™ Biotainer™, perfectos para el almacenamiento prolongado de materiales sensibles al pH, como los medios de cultivo. Con esterilización certificada y listos para su uso, todos los frascos Biotainer están esterilizados mediante radiación gamma hasta un nivel de garantía (Sterility Assurance Level, SAL) de 10–6.
  • PETG duradero y transparente para la integridad de las muestras
  • Tapones con un revestimiento de espuma de polietileno para ofrecer garantía a prueba de fugas
  • Opciones de personalización disponibles para las aplicaciones de transferencia de líquidos
  • Avalados por una amplia documentación de validación
  • Aptos para condiciones de almacenamiento de - 40 a + 70 °C
Specifications
Specifications
Transparente
PETG
-70°C to 70°C
Sí
Sí
Cuadrada
Almacenamiento prolongado, Media/Buffer Storage, Sampling, Storage, Transportation ​
Estéril
Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), no citotóxico, USP <661>, apirógeno, FDA 21 CFR 177,1315
Not Autoclavable
Estrecha
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.