Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG Certified Clean Biotainer Bottle
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 mL
500 mL
1 L
2 L
5 L
Incluye:
Mango de polietileno
Neck Handle
Side Handle
Cantidad:
14 x 5 Bottles
20 Bottles
20 x 5 Bottles
4 x 5 Bottles
6 Bottles
7 x 5 Bottles
Descripción
Specifically designed for pharmaceutical and biological manufacturing, Thermo Scientific™ Nalgene™ Certified Clean PETG Biotainer™ Bottles reduce the risk of carry-over contamination.
- Específicamente diseñadas para fabricación de productos farmacéuticos y biológicos
- Limpieza certificada, validado según USP 788
- Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos
- < 0,5 UE/ml, endotoxinas
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
Capacidad (imperial) | 4.23 fl. oz. |
Capacidad (métrico) | 125 mL |
Certificaciones/conformidad | USP 788 |
Color del tapón | Blanco |
Revestimiento del tapón | LDPE |
Material del cierre | Polipropileno |
Tamaño del tapón | 38 mm |
Color | Transparente |
Diámetro exterior (métrico) | 52 mm |
Mostrar más |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Título del producto
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction