Learn More
Thermo Scientific™ Viales de suero de PETG con acabado para capsular Nalgene™: Módulos estériles envueltos al vacío
Proteja contra fugas, roturas y contaminación con los viales de suero de PETG con acabado para capsular. Más ligeros que el vidrio, estos viales se fabrican para su uso con tapas y tapones.
427.23€ - 1473.59€
Especificaciones
Descripción | Viales de suero |
---|---|
Color | Transparente |
Material | PETG |
Esterilidad | Estéril |
Línea de productos | Nalgene |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Tamaño del tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Tamaño del tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10282473
![]() |
Thermo Scientific™
342030-0003 |
3 ml | 13 mm |
1473.59€
paquete de 3451 |
Fecha estimada de envoi: 25-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10292853
![]() |
Thermo Scientific™
342030-0005 |
5 ml | 20 mm |
897.89€
paquete de 1932 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10202863
![]() |
Thermo Scientific™
342030-0010 |
10 ml | 20 mm |
654.48€
paquete de 1260 |
Fecha estimada de envoi: 25-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10632824
![]() |
Thermo Scientific™
342030-0020 |
20 ml | 20 mm |
427.23€
paquete de 612 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
Protección contra fugas, roturas y contaminación. Los viales de suero de PETG con acabado para capsular Thermo Scientific™ Nalgene son más ligeros que los de vidrio y están fabricados para su uso con tapones y tapas.
- PETG
- No citotóxicos
- Apirógenos
- Envasados en módulos envueltos al vacío sin bandeja
- Compatibilidad con la clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
- Esterilidad SAL de 10-6
Información para pedidos:
Los viales de suero se envasan en módulos envueltos al vacío sin bandeja. No se incluyen tapas ni tapones.
Especificaciones
Viales de suero | |
PETG | |
Nalgene | |
ISO 13485:2016 | |
Tapón, tapa |
Transparente | |
Estéril | |
Tapas y tapones (no incluidos) | |
Vial de suero |