Learn More
Thermo Scientific™ Campanas de recambio para campana de vacío de polieterimida Nalgene™
Realice aplicaciones exigentes con estos tarros de vacío de repuesto resistentes a productos químicos, que pesan menos que el vidrio y tienen un molde ámbar caliente.
Marca: Thermo Scientific™ DS5320-1212
490.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Alertas:
No esterilizar las campanas de vacío en autoclave si se utiliza en aplicaciones de vacío. No utilizar con hidrocarburos halogenados insaturados.
Descripción
Realice aplicaciones exigentes con las campanas de vacío de repuesto Thermo Scientific™ Nalgene™ resistentes a productos químicos. Estas campanas pesan menos que el vidrio y tienen un cálido acabado ámbar.
Características:- Idéntico a los tarros incluidos con los números de pieza 5305-0910 y 5305-1212
- Más fácil de manejar que el vidrio y no se rompe.
- Transparente
Información para pedidos:
Solo la campana; la placa y las juntas deben pedirse por separado.
Especificaciones
Tapa de ala | |
5 gal | |
Ámbar transparente | |
305 mm | |
305 mm | |
Campanas de vacío de recambio |
Campanas de vacío Nalgene™ | |
18,9 L | |
12 in | |
12 in | |
Polieterimida |