Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene, Carboy with 3 in. Sanitary Neck
Descripción
Perform aseptic fluid transfer or sampling in biopharmaceutical applications with Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene Sanitary Carboys with 3 in. Sanitary Neck Design. The carboy's welded sanitary neck is easy to clean with no screw threads.
- Versátil con bridas Tri-Clover sanitarias de 3″
- Diseño sanitario con menos superficies de contaminación
- Esterilizables en autoclave/A prueba de fugas
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Capacidad (imperial) | 13 gal |
Capacidad (métrico) | 50 l |
Tamaño del tapón | 3 pulg |
Color | Blanco |
Descripción | Garrafas con diseño de cuello sanitario de 7,62 cm (3 pulg) |
Diámetro exterior (métrico) | 379 mm |
Para utilizar con (aplicación) | Realice una transferencia de líquidos aséptica o aplicaciones de muestreo biofarmacéuticas., Media/Buffer Storage, Sampling, Storage |
Altura con tapón (métrico) | 545 mm |
Incluye | Mangos |
Mostrar más |
Documentos
Product Information
Schematics & Diagrams
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Código de producto |
---|---|---|---|
7442649010 | Certificado de conformidad | 10/01/2025 | 2630-0050 |
7437861010 | Certificado de conformidad | 10/12/2024 | 2630-0050 |
7366829010 | Certificado de conformidad | 29/01/2022 | 2630-0050 |
7288940010 | Certificado de conformidad | 20/06/2020 | 2630-0050 |
7309651010 | Certificado de conformidad | 23/11/2019 | 2630-0050 |
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100 mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2 psig for 2 minutes, and no water escapes. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100 mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.