Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene, Carboy with Sanitary Flange
Descripción
Use the Thermo Scientific™ Nalgene™ Autoclavable Polypropylene Carboys with 1.5 in. Sanitary Flanges as dispensing ports or with secure hookup for supply reservoirs to systems such as fermentors or chromatography columns.
- Asas moldeadas para facilitar el transporte de los recipientes
- Graduaciones moldeadas en incrementos de 1 galón y 5 litros
- USPVI, esterilizable en autoclave, graduada, /a prueba de fugas†
Incluye:
Tapón de tamaño 83B; acepta tapones de caucho del n.° 13,5.
Nota:
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Capacidad (imperial) | 5,3 gal |
Capacidad (métrico) | 20 l |
Certificaciones/conformidad | Clase VI de la de la Farmacopea Estadounidense (USP) y no citotóxicas |
Material del cierre | Polipropileno |
Tamaño del tapón | 83 B |
Color | Blanco |
Descripción | Brida sanitaria para garrafa esterilizable en autoclave |
Diámetro exterior (métrico) | 282 mm |
Para utilizar con (aplicación) | Suministre depósitos a sistemas como fermentadores o columnas de cromatografía., Storage, Transportation |
Mostrar más |
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100 mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2 psig for 2 minutes, and no water escapes. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100 mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.