Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene, End Caps, tri
Click to view available options
Tri 76 mm
Descripción
Cierre de forma segura puertos sanitarios de 19 mm (3/4 pulg) o de 76,2 mm (3 pulg) en garrafas con tapones de cierre de polipropileno Thermo Scientific™ Nalgene™.Ofrecen un sellado fiable y reproducible cuando se utilizan con juntas de silicona y abrazaderas de doble unión. La hendidura en la parte inferior del tapón de cierre admite juntas sanitarias estándar para un correcto sellado del sistema.
- Sella puertos sanitarios en garrafas sanitarias Nalgene (n.º 2630 y 2640)
- Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
Tamaño del tapón | 76 mm |
Descripción | Tri 76 mm |
Para utilizar con (equipo) | Garrafas sanitarias Nalgene |
Material | Polipropileno |
Tipo de producto | Tapones |
Cantidad | Each |