Learn More
Thermo Scientific™ Vasos de precipitados Griffin de perfil bajo de polipropileno Nalgene™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10340481
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 mL
600 ml
1000 ml
2000 ml
4000 ml
Realice vertidos precisos y eficaces con estos vasos de precipitados de perfil bajo, que incorporan un diseño de una sola boquilla y graduaciones serigrafiadas para una lectura fácil.
Realice vertidos precisos y eficaces con los vasos de precipitados Griffin de perfil bajo de polipropileno Thermo Scientific™ Nalgene™, que incorporan un diseño de una sola boquilla y graduaciones serigrafiadas para una lectura fácil.
Características:
  • Con estrías que permiten apilarlos de una forma sencilla
  • Serigrafiados con graduaciones, código de tamaño, código de resina, número de catálogo, temperatura máxima y símbolo “Inflamable” para una fácil identificación y un uso seguro
  • Esterilizables en autoclave/graduados
  • Cumplen las normas internacionales ISO/DIN 7056 sobre precisión del material de plástico de laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Translúcido natural
Descripción Vaso de precipitados Griffin de PP de perfil bajo de 150 ml
Capacidad (métrico) 150 ml
Material PP (Polipropileno)
Intervalo de graduación 20 x 150 ml
Incrementos 10 mL
Cantidad 12; 48
Tipo Vaso de precipitados
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Desechables No
Graduated Sí
Certificaciones/conformidad ISO/DIN 7056
Scale De 20 a 150 ml en incrementos de 10 ml
Modelo Griffin de perfil bajo
ACT Label Sí
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Nota: No aptos para uso en placas calientes.