Learn More
Thermo Scientific™ Garrafa para vacío de alta resistencia de polipropileno Nalgene™, con asa
Para su uso con: Ideal para las condiciones de servicio más extremas; esterilizable en autoclave; Material del tapón: Polipropileno; color: Blanco
174.00€ - 222.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Sí |
---|---|
Material del cierre | Polipropileno |
Tamaño del tapón | 83B |
Color | Blanco |
Descripción | Garrafones para vacío de alta resistencia |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10728681
|
Thermo Scientific™
2226-0020 |
10 l |
174.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10274301
|
Thermo Scientific™
2226-0050 |
20 l |
222.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
Ideal para las condiciones más extremas, el garrafón de vacío de alta resistencia de polipropileno (PP) Thermo Scientific™ Nalgene™ es útil como trampa de vacío y mantiene un vacío total hasta un máximo de ocho horas. Fabricados con polipropileno natural de paredes gruesas para proporcionar mayor fuerza, se suministran con un tapón de PP 83B blanco con junta de elastómero termoplástico (TPE). Opciones de personalización disponibles para las aplicaciones de transferencia de fluidos. Se adaptan perfectamente a una amplia variedad de tapones opcionales 83B con conjuntos de tubos estándar (como los de llenado y ventilación Nalgene™ Top Works™, Nalgene™) y diseños de juegos de tubos personalizados.
Cuello ancho• Botella PP
• Volumen 250mL a 20 l
• Calidad alimentaria conforme FDA 177.1520
• Botella PP
Especificaciones
Sí | |
83B | |
Garrafones para vacío de alta resistencia | |
Mangos | |
1 Ea. | |
No estéril |
Polipropileno | |
Blanco | |
Ideal para las condiciones de servicio más extremas, Media/Buffer Storage, Storage, Transportation | |
Polipropileno | |
Garrafa con asa |