Learn More
Thermo Scientific™ Llave de acción rápida de polipropileno Nalgene™
Para su uso con: Garrafones Nalgene
73.25€
Especificaciones
Descripción | Llaves de acción rápida de polipropileno |
---|---|
Diámetro interior del tubo (imperial) | 0,62 pulg (incluye adaptador para tubos de 0,25 o 0,31 pulg) |
Diámetro interior del tubo (métrico) | 1.6 cm (incluye adaptador para tubos de 0.6 o 0.8 cm) |
Para utilizar con (equipo) | Garrafones Nalgene |
Material | Adaptador para tubos de polipropileno con HDPE |
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10652561
![]() |
Thermo Scientific™
6422-0010 |
Llave |
73.25€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
Stop drips and keep your Nalgene carboys in service for years with these Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene Quick-Action Replacement Spigots. Includes an HDPE tubing adapter which accepts tubing with 1/4 or 5/16 in. I.D for added versatility.
Features:
- Spigot without tubing adapter accepts 5/8″ (1.6cm) I.D. tubing
- Supplied with HDPE adapter for use with 1/4" or 5/16″ (0.6 or 0.8cm) tubing
Notes:
- Disassemble spigot before autoclaving; tubing adapter is not autoclavable
Especificaciones
Llaves de acción rápida de polipropileno | |
1.6 cm (incluye adaptador para tubos de 0.6 o 0.8 cm) | |
Adaptador para tubos de polipropileno con HDPE | |
Llave |
0,62 pulg (incluye adaptador para tubos de 0,25 o 0,31 pulg) | |
Garrafones Nalgene | |
1 Ea. |