Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene, Replacement Coupling Inserts, straight-through coupling, 1/4 inch
Para su uso con: Tapones de ventilación/llenado rápido Nalgene
Marca:  Thermo Scientific™ 2159-0001
Código de producto. 10305072
  • 60.50€ / paquete de 6
Solo quedan null
En stock
Descripción
Logre una instalación más rápida con los insertos de polipropileno de acoplamiento de repuesto Thermo Scientific™ Nalgene™ para tapones de ventilación/llenado rápido, que admiten la conexión y desconexión con una sola mano cuando se colocan en los cuerpos de acoplamiento correspondientes. Insertos de acoplamiento de repuesto de rápida desconexión, dentados y macho para su uso con tapones de llenado rápido/ventilación Nalgene.
  • Para su uso con tapones de ventilación/llenado rápidos Nalgene
  • Reducen los puntos de fuga y agilizan los montajes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Inserto de acoplamiento recto
6,35 mm
Polipropileno
6 Pk.
1/4 pulg
Tapones de ventilación/llenado rápido Nalgene
6/Cs.
introducir