Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ PVDF True Union Clamps
Selle de forma reiterada y fiable garrafones con las pinzas de doble unión de PVDF Thermo Scientific™ Nalgene™ con juntas de silicona y tapones de cierre.
Marca:  Thermo Scientific™ 2670-0300
111.47 EUR hasta el 2025-06-13
Use el código promocional "24123" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10172251
  • 168.00€ / cada uno
Fecha estimada de envoi: 13-08-2025
Explore más ofertas especiales
Descripción
Selle de forma reiterada y fiable garrafones con las pinzas de doble unión de PVDF Thermo Scientific™ Nalgene™ con juntas de silicona y tapones de cierre.Estas pinzas roscadas fabricadas con fluoruro de PVDF son un sistema de abrazaderas esterilizable en autoclave.
  • Disponible en tres tamaños y con tipos de pinzas mini y Tri-Clover
  • Roscadas y esterilizables en autoclave
  • Recomendada para su uso con garrafas sanitarias Nalgene™ (n.º de cat. 2261, 2630 y 2640) y tapones de cierre Nalgene™ (n.º de cat. 2688 y 2689)
  • Recomendado para su uso con garrafas esterilizables en autoclave con llave Nalgene™ (n.º de de cat. 2319)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
1/paq., 1/caja
PVDF
3 in
Tri Clover
Garrafas sanitarias Nalgene™, garrafas esterilizables en autoclave Nalgene™ con llave
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:
Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.