Learn More
Thermo Scientific™ Tapones de septo Nalgene™ Estériles, embalaje a granel, de 38 a 430 ml
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Combine el sellado elastomérico de silicona con superficies de contacto reactivo de PTFE no reactivo en estos tapones de septo para frascos para medios de cultivo.
437.33€ - 874.00€
Especificaciones
Color Blanco
Descripción Tapón para medios de cultivo Nalgene
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Envase A granel
Esterilidad Estéril
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Acabado del cuello Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Acabado del cuello Precio Cantidad y disponibilidad  
13127673
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Ver documentos
Thermo Scientific™
342178-0384
38-430
874.00€
paquete de 240
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
11344465
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Thermo Scientific™
342178-0240
24-415
437.33€
paquete de 200
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 12-02-2026
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Los tapones septum Thermo Scientific Nalgene tienen un septum compuesto por dos materiales que ofrece mayor capacidad de barrera a gases; la versión de PVDC multiplica por 40 el valor del coeficiente de transmisión de CO2.
Para utilizar con frascos de PET/PETG para medios de cultivo. Tapón de polietileno de alta densidad (PEAD) con septum de silicona/PVDC o silicona/TFE.
  • Sin adhesivos
  • No citotóxicos, no hemolíticos, apirógenos
  • Acabado de cuello de 38 - 430
  • Estériles
Especificaciones
Especificaciones
Blanco
Polietileno de alta densidad (HPDE)
Estéril
Fabricado conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485.
Tapón
Tapón para medios de cultivo Nalgene
A granel
PTFE, silicona
Estéril
Frascos estériles de PET y PETG Nalgene para medios de cultivo