Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Spigots for Storage Tanks
Garantice la dispensación de líquidos segura y eficaz con llaves Thermo Scientific™ Nalgene™ para depósitos de almacenamiento Nalgene™ de hasta 100 galones con un saliente roscado instalado de fábrica.
Marca:  Thermo Scientific™ 6420-0500
279.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12867830
  • 286.00€ / paquete de 6
En stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Garantice la dispensación segura y eficaz desde depósitos con las llaves Thermo Scientific™ Nalgene™ para depósitos de almacenamiento. Las llaves se han diseñado para su uso con depósitos Nalgene™ de hasta 100 gal con un saliente roscado instalado de fábrica.
Incluye
  • Juntas tóricas de politetrafluoroetileno (PTFE) (6421-0010 incluye dos juntas tóricas)
Nota:
Asegúrese de que el recipiente y la llave tengan una resistencia química compatible antes de la instalación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Rosca NPT macho de 12.7 mm
PEBD
100 gal
1
Llave
100 gal.
6
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:
Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.