Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Spigots for Storage Tanks
Garantice la dispensación de líquidos segura y eficaz con llaves Thermo Scientific™ Nalgene™ para depósitos de almacenamiento Nalgene™ de hasta 100 galones con un saliente roscado instalado de fábrica.
Marca: Thermo Scientific™ 6420-0750
304.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Garantice la dispensación segura y eficaz desde depósitos con las llaves Thermo Scientific™ Nalgene™ para depósitos de almacenamiento. Las llaves se han diseñado para su uso con depósitos Nalgene™ de hasta 100 gal con un saliente roscado instalado de fábrica.
Incluye
- Juntas tóricas de politetrafluoroetileno (PTFE) (6421-0010 incluye dos juntas tóricas)
Nota:
Asegúrese de que el recipiente y la llave tengan una resistencia química compatible antes de la instalación.
Especificaciones
Rosca macho de NPT de 19 mm | |
PEBD | |
100 gal | |
1 |
Llave | |
100 gal. | |
6 |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:
Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.