Learn More
Thermo Scientific™ Frascos cuadrados de PETG para medios de cultivo con tapón Nalgene™: Bandejas no estériles envueltas al vacío de 125 ml
GREENER_CHOICE
Envase y envíe medios líquidos, tampones y sueros con estos frascos cuadrados de paredes resistentes y duraderos que ofrecen excelentes propiedades de barrera de gas.
190.89€ - 499.95€
Especificaciones
Color Transparente
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento de medios y sueros
Material PETG
Esterilidad No estéril
Certificaciones/conformidad Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP); Conformidad con FDA 21 CFR
Ver más especificaciones
Productos 7
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Tamaño del tapón Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Tamaño del tapón Precio Cantidad y disponibilidad  
10561075
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Thermo Scientific™
322020-0030
30 ml 20-415 mm
499.95€
paquete de 280
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
10304293
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Thermo Scientific™
322020-0060
60 ml 24-415 mm
419.15€
paquete de 200
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
10384333
GREENER_CHOICE
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
322020-0125
125 ml 38-430 mm
229.27€
paquete de 96
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
10140463
GREENER_CHOICE
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
322020-0250
250 ml 38-430 mm
208.06€
paquete de 60
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
10262953
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Thermo Scientific™
322020-0500
500 ml 38-430 mm
190.89€
paquete de 40
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
10622634
GREENER_CHOICE
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
322020-1000
1 l 38-430 mm
210.08€
paquete de 24
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
En stock
Edge
Añadir a la cesta
10222813
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Thermo Scientific™
322020-2000
2 l 53B
204.02€
paquete de 12
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 14-08-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Package and ship liquid media, buffers and sera using Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG Square Media Bottles with Closures. Heavy-walled, durable bottles offer excellent gas barrier properties and are specifically designed for storing media and sera.
  • Heavy-walled and durable
  • Shatter-resistant
  • Provide excellent gas barrier properties
  • In shrink-wrap trays
  • Molded in graduations
  • Clear bottles for easy identification of bottles
  • Nonsterile
  • Leakproof†
Especificaciones
Especificaciones
Transparente
PETG
Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP); Conformidad con FDA 21 CFR
Sí
Cuadrada
Polietileno de alta densidad (HPDE)
Almacenamiento de medios y sueros
No estéril
Sí
Estrecha
Frasco para medios de cultivo