Learn More
Thermo Scientific™ Llaves de paso Nalgene™
Desarrolle sistemas de transferencia de líquidos en el laboratorio para una dispensación o llenado exactos. Estas llaves de paso permiten controlar el caudal de líquidos de forma fiable y exacta.
Marca: Thermo Scientific™ 6460-0004
Descripción
Controle el caudal de líquidos de forma fiable y exacta en los sistemas de manipulación de líquidos gracias a las llaves de paso Thermo Scientific™ Nalgene™. Resultan idóneas para su uso en el desarrollo de sistemas de transferencia de líquidos dentro del laboratorio para una ruta de líquidos unidireccional con el objeto de lograr una dispensación o un llenado exactos. Las llaves de paso de dos vías incluyen tubos dentados en cada uno de sus extremos.
- Tubos dentados en cada uno de sus extremos que admiten tubos de 7,8 mm (0,31″) a 12,7 mm (0,5″)
- De polipropileno con tapón de Teflon™ TFE
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Llave de paso | |
Polipropileno | |
6 | |
Polipropileno |
4 mm | |
1 | |
Sistema de transferencia de líquidos interno |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.