Learn More
Thermo Scientific™ Tarros de pared recta de boca ancha de policarbonato Nalgene™ con tapón
Recopile y almacene pastas, sólidos, muestras y suministros de laboratorio en estos tarros transparentes de PC de pared recta y boca ancha, muy resistentes a los impactos y extremadamente versátiles.
Marca: Thermo Scientific™ 2116-0125
22.64 EUR hasta el 2025-07-04
Use el código promocional "24108" para aplicar la oferta.
Descripción
Recopile y almacene pastas, sólidos, muestras y suministros de laboratorio con los tarros transparentes de pared recta con boca ancha Thermo Scientific™ Nalgene™. Un amplio rango de temperatura (de -135 °C a +135 °C) hace que estos tarros sean una excelente elección para su uso en salas frías y refrigeradores durante todo el proceso hasta la esterilización en autoclave. Fabricados únicamente con materiales plásticos de laboratorio de alta calidad para sustancias lixiviables y extraíbles de baja fiabilidad. Estos tarros son muy resistentes a los impactos y extremadamente versátiles. No ofrecen garantía a prueba de fugas.
- Excelentes para su uso en salas frías y refrigeradores; visualización sencilla del contenido
- Boca ancha y paredes rectas que permiten acceso total y una recuperación completa de la muestra
- Los tarros de 15, 30 y 60 ml tienen tapones de polipropileno natural
- Los tarros de 125 ml a 1 l tienen tapones de polipropileno blanco con la parte superior rebajada para poder apilarlos.
- Los tamaños de 125 y 250 ml se ajustan a Osterizer™ y otros mezcladores que tengan tarros con rosca; recomendados para su uso con tapones de transferencia de líquidos DS2153-0700.
- No son a prueba de fugas; no se recomiendan para transportar líquidos.
- Esterilizables en autoclave/transparentes
Especificaciones
125 ml (4 oz) | |
4 oz | |
2.5 pulg | |
64 mm | |
Cubierta | |
24 | |
50 g | |
Ancha | |
74 mm | |
2.9 pulg | |
70 mm | |
Tapón de rosca |
125 ml | |
Transparente | |
2.5 pulg | |
Almacenamiento | |
Policarbonato | |
4 | |
Eliminar | |
Forma redonda | |
Frasco de lados rectos | |
Polipropileno | |
64 mm |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.