Learn More
Thermo Scientific™ Frascos económicos de boca ancha de HDPE Nalgene™ con tapón: embalaje a granel
Realice aplicaciones de laboratorio y de campo de uso general y a corto plazo con los frascos económicos de HDPE de boca ancha con tapón Thermo Scientific™ Nalgene™.
138.00€ - 723.00€
Especificaciones
Color | Natural translúcido |
---|---|
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Esterilidad | No estéril |
Color del tapón | Natural, translúcido |
Certificaciones/conformidad | Fabricado conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2016. Los tapones y cierres cumplen los requisitos de 21CFR177.1520 en relación con aplicaciones de bebidas y alimentación, clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP). |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tamaño del tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tamaño del tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10683463
![]() |
Thermo Scientific™
332189-0002 |
60 ml | 28 mm |
723.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10219120
![]() |
Thermo Scientific™
332189-0004 |
125 ml | 38 mm |
389.00€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10401571
![]() |
Thermo Scientific™
332189-0008 |
250 ml | 43 mm |
277.00€
paquete de 250 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10300441
![]() |
Thermo Scientific™
332189-0016 |
500 ml | 53 mm |
224.00€
paquete de 125 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10267780
![]() |
Thermo Scientific™
332189-0032 |
1 l | 63 mm |
138.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
Realice aplicaciones generales de laboratorio y de campo a corto plazo con los frascos económicos de boca ancha de HDPE Thermo Scientific™ Nalgene™ con tapón. Estos frascos translúcidos de baja exigencia son una versión ligera del frasco Nalgene original y se suministran a granel para obtener una rentabilidad máxima. Con paredes más finas y flexibles que los frascos Nalgene Lab Quality, cuentan con una boca ancha para facilitar el llenado y ofrecen una excelente resistencia química a la mayoría de ácidos, bases y alcoholes. Este producto forma parte del programa ACT Label de My Green Lab, lo que hace posible tomar decisiones de compra de productos sostenibles basadas en datos.
- Tapones de polipropileno sin revestimiento con rendimiento a prueba de fugas†; sin un revestimiento que se pueda arrugar, ocasionar fugas o contaminar las soluciones.
- Recomendado para la recogida de muestras y el almacenamiento de soluciones de trabajo diarias
- Se incluyen en el programa ACT Label de My Green Lab para la compatibilidad, uniformidad y transparencia (ACT) a la hora de evaluar la sostenibilidad del producto
- A prueba de fugas† si se utilizan con tapones Nalgene
- El frasco y la caja de cartón son fácilmente reciclables en la mayoría de las regiones
- Fabricados con materiales no tóxicos
Los frascos reutilizables Nalgene están diseñados para durar muchos años en condiciones normales de laboratorio. Sin embargo, al igual que con todos los productos duraderos, deben desecharse y reemplazarse con el tiempo. Los frascos de HDPE Nalgene y su embalaje son fáciles de reciclar. Recicle los cartones corrugados y las bolsas de LDPE en los que se envasan los productos de frascos Nalgene. Y, al final de la vida útil del producto, lave y recicle los frascos de HDPE Nalgene.
Especificaciones
Natural translúcido | |
No estéril | |
Fabricado conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2016. Los tapones y cierres cumplen los requisitos de 21CFR177.1520 en relación con aplicaciones de bebidas y alimentación, clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP). | |
No esterilizable en autoclave | |
Forma redonda | |
Frasco económico de boca ancha | |
Polipropileno | |
No |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
Natural, translúcido | |
Sí | |
Ancha | |
Sí | |
Sin septum | |
Tapón de rosca |
† Thermo Scientific Nalgene asigna el término a prueba de fugas a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.